2-(Methylsulfonyl)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919426-1G OR919426-5G
APOSOR919426-1GEA 168 EUR
APOSOR919426-1G APOSOR919426-5G
2-(Methylsulfonyl)acetophenon 95%
2-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025078
CAS-Nummer: 3708-04-1