1,4-Dicyan-2-buten 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919444-25G OR919444-5G
APOSOR919444-25GEA 87 EUR
APOSOR919444-25G APOSOR919444-5G
1,4-Dicyan-2-buten 95%
1,4-Dicyano-2-butene
Formel: C₆H₆N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001964
CAS-Nummer: 1119-85-3