2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,3-Dimethoxyphenyl)methanol
OR919570-25G
APOSOR919570-25GEA 114 EUR
APOSOR919570-25G
2,3-Dimethoxybenzylalkohol 95%
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004612
CAS-Nummer: 5653-67-8