Valeramid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pentanamide
OR919589-25G OR919589-100G
APOSOR919589-25GEA 94.4 EUR
APOSOR919589-25G APOSOR919589-100G
Valeramid 95%
Valeramid
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041895
CAS-Nummer: 626-97-1