3-Hepten-2-on 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Hept-3-en-2-one
OR919591-25G
OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA
255
EUR
APOSOR919591-25G
APOSOR919591-5G
3-Hepten-2-on 96%
3-Hepten-2-on
Formel:
C₇H₁₂O Molecular Weight: 112,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015564 CAS-Nummer: 1119-44-4 |