3-Methyl-2-oxazolidone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
OR919648-100G OR919648-25G OR919648-500G
APOSOR919648-100GEA 139 EUR
APOSOR919648-100G APOSOR919648-25G APOSOR919648-500G
3-Methyl-2-oxazolidone 97%
3-Methyl-2-oxazolidone
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009759
CAS-Nummer: 19836-78-3