2,2'-Dipyridylamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 423 EUR
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipyridylamin 99%
2,2'-Dipyridylamin
Formel: C₁₀H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006247
CAS-Nummer: 1202-34-2