Milchsäure-Isoamylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 284 EUR
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Milchsäure-Isoamylester 95%
Isoamyl lactate
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046638
CAS-Nummer: 19329-89-6