1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2,4,5-Tetramethyl-1H-imidazole
OR919739-1G
OR919739-25G
OR919739-5G
APOSOR919739-1GEA
21.9
EUR
APOSOR919739-1G
APOSOR919739-25G
APOSOR919739-5G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ Molecular Weight: 124,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059162 CAS-Nummer: 1739-83-9 |