2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919772-25G
APOSOR919772-25GEA 184 EUR
APOSOR919772-25G
2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
2-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001445
CAS-Nummer: 3760-20-1