Trimethylpropylammonium bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
OR919812-1G OR919812-25G OR919812-5G
APOSOR919812-1GEA 53.9 EUR
APOSOR919812-1G APOSOR919812-25G APOSOR919812-5G
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Trimethylpropylammonium bromide
Formel: C₆H₁₆BrN
Molecular Weight: 182.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06227832
CAS-Nummer: 2650-50-2