2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
OR919878-5G
APOSOR919878-5GEA 200 EUR
APOSOR919878-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048319
CAS-Nummer: 3054-92-0