2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol
OR919967-1G OR919967-25G OR919967-5G
APOSOR919967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR919967-1G APOSOR919967-25G APOSOR919967-5G
2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanol 95%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800674
CAS-Nummer: 30595-79-0