5-Phenyl-o-anisidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-phenylanisole, 2-Methoxy-5-phenylaniline, 5-Phenyl-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxybiphenyl
OR920042-1G
OR920042-25G
OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA
125
EUR
APOSOR920042-1G
APOSOR920042-25G
APOSOR920042-5G
5-Phenyl-o-anisidin 95%
5-Phenyl-o-anisidin
Formel:
C₁₃H₁₃NO Molecular Weight: 199,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007790 CAS-Nummer: 39811-17-1 |