2-Hydroxyiminopropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
OR920080-25G
OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA
219
EUR
APOSOR920080-25G
APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophenon 98%
2-Hydroxyiminopropiophenon
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002115 CAS-Nummer: 119-51-7 |