Allylphenylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Phenylallylether
OR920084-100G
OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA
75.4
EUR
APOSOR920084-100G
APOSOR920084-500G
Allylphenylether 98%
Allylphenylether
Formel:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 192 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008644 CAS-Nummer: 1746-13-0 |