2,5-Dichlorphenylhydrazin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 125 EUR
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorphenylhydrazin
2,5-Dichlorphenylhydrazin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007576
CAS-Nummer: 305-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR