6-Hepten-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920322-1G OR920322-250MG OR920322-5G
APOSOR920322-1GEA 270 EUR
APOSOR920322-1G APOSOR920322-250MG APOSOR920322-5G
6-Hepten-1-ol 95%
6-Hepten-1-ol
Formel: C₇H₁₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00229167
CAS-Nummer: 4117-10-6