1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethyl-3-hydroxypyrrolidine
OR920330-5G
APOSOR920330-5GEA 56.7 EUR
APOSOR920330-5G
1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003179
CAS-Nummer: 30727-14-1