N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
OR920370-25G
APOSOR920370-25GEA 172 EUR
APOSOR920370-25G
N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin 95%
N, N'-Diacetyl-1,4-Phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026142
CAS-Nummer: 140-50-1