(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl-(4-methoxyphenyl)acetat
OR920393-100G
APOSOR920393-100GEA 133 EUR
APOSOR920393-100G
(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester 95%
(4-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040760
CAS-Nummer: 14062-18-1