3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Mercapto-2-methylpropionic Acid
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 132 EUR
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671555
CAS-Nummer: 26473-47-2