3-Chlor-2-(methoxymethoxy)-1-propen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 242 EUR
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
3-Chlor-2-(methoxymethoxy)-1-propen 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formel: C₅H₉ClO₂
Molecular Weight: 136,58 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130115
CAS-Nummer: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III