2,4-Dimethyl-2,4-pentandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920597-10G
OR920597-1G
OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA
864
EUR
APOSOR920597-10G
APOSOR920597-1G
APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentandiol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formel:
C₇H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012306 CAS-Nummer: 24892-49-7 |