2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR920675-5G
APOSOR920675-5GEA 179 EUR
APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,1840 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440718
CAS-Nummer: 22744-12-3