Hexanamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Capronamide
OR920698-25G
APOSOR920698-25GEA 159 EUR
APOSOR920698-25G
Hexanamid 95%
Hexanamide
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008046
CAS-Nummer: 628-02-4