2'-Ethoxyacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920903-25G OR920903-5G OR920903-100G
APOSOR920903-25GEA 299 EUR
APOSOR920903-25G APOSOR920903-5G APOSOR920903-100G
2'-Ethoxyacetanilid 95%
2'-Ethoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059228
CAS-Nummer: 581-08-8