4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
OR920918-5G
APOSOR920918-5GEA 82.8 EUR
APOSOR920918-5G
4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 95%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006451
CAS-Nummer: 4916-57-8