1,3-Diethoxybenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 270 EUR
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Diethoxybenzol 97%
1,3-Diethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015145
CAS-Nummer: 2049-73-2