3-Chlor-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921073-25G OR921073-100G
APOSOR921073-25GEA 68.3 EUR
APOSOR921073-25G APOSOR921073-100G
3-Chlor-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Chlor-2,2-dimethyl-1-propanol
Formel: C₅H₁₁ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004684
CAS-Nummer: 13401-56-4