Cycloheptanone oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921124-25G OR921124-5G
APOSOR921124-25GEA 0 EUR
APOSOR921124-25G APOSOR921124-5G
Cycloheptanone oxime 95%
Cycloheptanone oxime
Formel: C₇H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046508
CAS-Nummer: 2158-31-8