Ethyl-4-pentenoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
OR921169-100G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 484 EUR
APOSOR921169-100G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoat 96%
Ethyl-4-pentenoate
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036562
CAS-Nummer: 1968-40-7