trans-3-Hexenedioic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921177-1G
OR921177-25G
OR921177-5G
APOSOR921177-1GEA
0
EUR
APOSOR921177-1G
APOSOR921177-25G
APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formel:
C₆H₈O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002785 CAS-Nummer: 4436-74-2 |