6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921242-1G
OR921242-250MG
APOSOR921242-1GEA
88.6
EUR
APOSOR921242-1G
APOSOR921242-250MG
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
6-Methyl-5-nitroisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848649 CAS-Nummer: 188121-31-5 |