Benzylformiat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Formic acid benzyl ester
OR921262-1KG OR921262-500G OR921262-5G OR921262-25G
APOSOR921262-1KGEA 155 EUR
APOSOR921262-1KG APOSOR921262-500G APOSOR921262-5G APOSOR921262-25G
Benzylformiat 95%
Benzylformiat
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014128
CAS-Nummer: 104-57-4