1,2-Diethoxyethan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diethoxyethan 95%
1,2-Diethoxyethan
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 121 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009253
CAS-Nummer: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II