tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR921343-25G OR921343-10G OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA 85.7 EUR
APOSOR921343-25G APOSOR921343-10G APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827541
CAS-Nummer: 145549-76-4