2,3-Dimethylanilinhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Xylidine Hydrochloride
OR921368-100G
APOSOR921368-100GEA 302 EUR
APOSOR921368-100G
2,3-Dimethylanilinhydrochlorid 97%
2,3-Dimethylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 157,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054332
CAS-Nummer: 5417-45-8