1,5-Pentandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pentamethylenglykol, Pentamethylenglycol, 1,5-Dihydroxypentan
OR921506-500G
APOSOR921506-500GEA 36.4 EUR
APOSOR921506-500G
1,5-Pentandiol 97%
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5