L(-)-Menthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan
OR921562-500G
APOSOR921562-500GEA 77 EUR
APOSOR921562-500G
L(-)-Menthol 95%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5