3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921584-1G OR921584-250MG
APOSOR921584-1GEA 719 EUR
APOSOR921584-1G APOSOR921584-250MG
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride
Formel: C₄H₅Cl₂NS
Molecular Weight: 170.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20926161
CAS-Nummer: 1408076-06-1