Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 397 EUR
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110,16 g/mol
Siedepunkt: 91 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09866571
CAS-Nummer: 5771-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III