2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 538 EUR
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13183972
CAS-Nummer: 101257-32-3