1-(1-Piperidinyl)ethanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Piperidin-1-yl)ethanone
OR921648-25G
APOSOR921648-25GEA
144
EUR
APOSOR921648-25G
1-(1-Piperidinyl)ethanon 95%
1-Acetylpiperidine
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006486 CAS-Nummer: 618-42-8 |