3-Methylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)toluol, (3-Methylphenyl)methanol
OR921829-100G
APOSOR921829-100GEA 106 EUR
APOSOR921829-100G
3-Methylbenzylalkohol 97%
3-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004646
CAS-Nummer: 587-03-1