2,3,5,6-Tetramethylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921861-1G OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA 145 EUR
APOSOR921861-1G APOSOR921861-5G
2,3,5,6-Tetramethylbenzoesäure 95%
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2604-45-7