4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
OR921862-100G OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA 143 EUR
APOSOR921862-100G APOSOR921862-25G
4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
4-tert-Pentylcyclohexanon
Formel: C₁₁H₂₀O
Molecular Weight: 168.28 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: 96
Dichte: 0.9245
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013798
CAS-Nummer: 16587-71-6