Mesitylglyoxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Mesityl-2-oxoacetic acid
OR921873-5G
APOSOR921873-5GEA
137
EUR
APOSOR921873-5G
Mesitylglyoxylic acid 95%
Mesitylglyoxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,2100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151834 CAS-Nummer: 3112-46-7 |