3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
OR921893-5G
APOSOR921893-5GEA 78.3 EUR
APOSOR921893-5G
3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
3-(Methylthio)propionyl chloride
Formel: C₄H₇ClOS
Molecular Weight: 138,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059482
CAS-Nummer: 7031-23-4