2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid
OR921930-25G OR921930-5G
APOSOR921930-25GEA 270 EUR
APOSOR921930-25G APOSOR921930-5G
2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
2,3-Norbornanedicarboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₄
Molecular Weight: 184,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00520577
CAS-Nummer: 1724-08-9